Learn More
Texwipe™ Etiquetas térmicas directas para salas limpias
Código de producto. 15591245 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño (imperial):
1,5 x 1,5 pulg
3 x 2 pulg
4 x 2 pulg
Tamaño de la unidad:
4 rollos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (imperial) Tamaño de la unidad
15591245 1,5 x 1,5 pulg 4 rollos
15511255 4 x 2 pulg 4 rollos
15501255 3 x 2 pulg 4 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15591245 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX515D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    694.00€
    576.02€ / 4 rollos
    Ahorro 117.98€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Diseñadas para entornos difíciles en los que se utiliza la impresión térmica directa
  • Polipropileno de baja salida de gases fabricado con lixiviables ultrabajos y partículas bajas
  • Sensible a la presión con envío rápido
  • Disponible con dos niveles de adhesivo diferentes que proporcionan una adhesión permanente sin dejar residuos
  • Probado para partículas superficiales, limpias y con doble envase
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico
Formato Etiqueta
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Diseñadas para entornos difíciles en los que se utiliza la impresión térmica directa
Cantidad 1000/paquete
Tamaño (imperial) 1,5 x 1,5 pulg
Tamaño (métrico) 3,8 x 3,8 cm
Intervalo de temperatura (imperial) De -20 a 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -29 a 60 °C
Grosor (imperial) 3,3 mil