Learn More
Texwipe™ Cuadernos con espiral para salas limpias
Código de producto. 11555415 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
3 x 5 in
5,5 x 8,5 in
8,5 x 11 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11555415 5,5 x 8,5 in paquete de 10
11545415 8,5 x 11 in paquete de 10
15712416 3 x 5 in paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11555415 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX5741
Para tomar notas y registrar datos
  • Papel Bond para salas limpias blanco y con márgenes TexWrite™ 22 con nivel bajo de generación de partículas y fibras
  • 100 páginas de escritura (50 hojas) en espiral de plástico
  • Cubierta resistente a productos químicos de polietileno de alta densidad
  • Tintas resistentes a IPA, bajas en sodio y con baja contaminación iónica
  • Páginas totalmente giratorias con capacidad para quedarse planas para su uso en entornos de salas limpias
  • No se recomienda la esterilización en autoclave
  • Sin aglutinantes de látex naturales
Especificaciones
Material Papel sin látex
Color Blanco
Material de recubrimiento Polietileno de alta densidad (HPDE)
Dimensiones (L x An) 5,5 x 8,5 in
Longitud (imperial) 5,5 in
Longitud (métrico) 140 mm
Anchura (imperial) 8,5 in
Anchura (métrico) 216 mm
Para utilizar con (aplicación) Para registrar cuadernos, mantener registros, transferir de datos y tomar notas
Tipo de producto Cuaderno con espiral para salas limpias
Peso (imperial) 22 lb
Peso (métrico) 9,97 kg