Especificaciones
| Longitud (imperial) | 5,02 in |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Longitud (métrico) | 127,5 mm |
| Material | Poliuretano |
| Anchura de la cabeza (imperial) | 0,51 in |
| Anchura de la cabeza (métrico) | 13 mm |
| Tipo de mango | Polipropileno |
| Tipo de adhesivo | Unión térmica completa |
| Material del mango | Polipropileno |
| Estilo de punta | Rectángulo |
| Mostrar más |