Learn More
Mezcla de TPH de Texas 169 20000 μg/mL en n-Pentano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | No. 2 Diesel Oil∣Regular Unleaded Gasoline |
| CAS | 68334-30-5, 8006-61-9 |
| Nombres de analitos o componentes | No. 2 Diesel Oil∣Regular Unleaded Gasoline |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | n-Pentano |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | No. 2 Diesel Oil 20000 μg/mL∣Regular Unleaded Gasoline 20000 μg/mL |