Learn More
Invitrogen™ Texas Red™-X, Succinimidyl Ester, mixed isomers
Código de producto. 11510796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11510796 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11510796 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T6134
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Texas Red™-X, éster de succinimidil, isómeros mixtos
La mezcla isomérica Texas Red-X, éster de succinimidil y sus conjugados reactivos con amina emiten a una longitud de onda más larga que la tetrametilrodamina o la rodamina B de lisamina, y se encuentran entre las terceras etiquetas de longitud de onda larga más comúnmente utilizadas en microscopía de fluorescencia y citometría de flujo. Los conjugados de proteínas preparados con el éster de succinimidil Texas Red-X también tienen una mayor producción de fluorescencia que aquellos con la misma proporción de etiquetado preparados con cloruro de sulfonilo Texas Red.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Tipo de producto Éster de succinimidilo
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Reactividad química Amina
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Ester activo, succinimidilo éster
Etiqueta o tinte Texas Red™
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos
Línea de productos Texas Red