Learn More
Texas Instruments Calculadora científica, alimentada por energía solar
Código de producto. 11843460 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
Forma tabular
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
11843460 Forma tabular cada uno
1 options
Código de producto. 11843460 Proveedor Texas Instruments N.º de proveedor 1731106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    90.33€ / paquete de 1
    Ahorro 11.67€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Esta calculadora científica con energía solar cuenta con una pantalla de varias líneas, una opción de tres solucionadores y la capacidad de ejecutar vectores y matrices.
  • Pantalla de cuatro líneas.
  • Estadísticas de una y dos variables.
  • MultiView™ La pantalla muestra múltiples cálculos al mismo tiempo en la pantalla.
  • Seleccione grados/radianes, flotante/fijo, modos de formato de número.
  • Elija entre tres solucionadores: ecuación numérica, polinomio y sistema de ecuaciones lineales.
  • Mostrar una función definida en forma de tabla.
  • Determinar la derivada numérica y la integral para funciones reales.
  • Realice vectores y matrices utilizando una ventana de entrada de vectores y matrices.
Especificaciones
Tipo de producto Calculadora científica
Tipo de pantalla Forma tabular
de control principal La pantalla MultiView muestra varios cálculos al mismo tiempo en la pantalla
Memoria 7 variables
Modelo TI-36X Pro
Cantidad 1 unidad
Altura (imperial) 0,8 in
Altura (métrico) 20,32mm
Anchura (imperial) 3,3 in
Anchura (métrico) 83,82mm
Batería, tipo Solar
Fuente de alimentación Batería solar
Incluye Estuche portaobjetos, instrucciones