Descripción
The TEX14 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TEX14. This antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit antigen. The TEX14 antibody has been validated for the following applications: WB, IF-P, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TEX14 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1A11D6 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein A purification |
| Cantidad | 20 μL |
| Mostrar más |