missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Testis-expressed sequence 10 protein (Tex10) functions as a component of the Five Friends of Methylated CHTOP (5FMC) complex. This complex is recruited to ZNF148 by methylated CHTOP leading to desumoylation of ZNF148 and subsequent transactivation of ZNF148 target genes. Tex10 is also involved in chromatin binding, maturation of LSU-rRNA, regulation of DNA-dependent DNA replication initiation, and rRNA processing.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TEX10 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.28 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | TEX10 |
| N.º de referencia del gen | Q3URQ0, Q9NXF1 |
| Alias de gen | Nbla10363, testis expressed 10, TEX10 |
| Símbolos de los genes | TEX10 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?