Learn More
Clorhidrato de tetrizolina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de tetrizolina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetryzoline hydrochloride |
| CAS | 522-48-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Tetryzoline hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H16 N2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Tetryzoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-1H-imidazole hydrochloride (1:1), 4,5-Dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)-2-imidazoline monohydrochloride, 2-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)-2-imidazoline hydrochloride, Murine Plus, Soothe, Tetrahydrozoline hydrochloride, Tetryzoline hydrochloride, Tinarhinin, Tizine, Tyzanol, Tyzanol hydrochloride, Tyzine, Tyzine hydrochloride, Visine, Visine hydrochloride, Yxin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13;/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9H2,(H,14,15);1H |
| SMILES | Cl.C1CC(C2=NCCN2)c3ccccc3C1 |
| Nombre IUPAC | 2-(1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il)-4,5-dihidro-1H-imidazol;clorhidrato |
| Mostrar más |