Learn More
Clorhidrato de tetrizolina, LoGiCal
Código de producto. 30463624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463624 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463624 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0088.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetryzoline hydrochloride
CAS 522-48-5
Nombres de analitos o componentes Tetryzoline hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H16 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tetryzoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-1H-imidazole hydrochloride (1:1), 4,5-Dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)-2-imidazoline monohydrochloride, 2-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)-2-imidazoline hydrochloride, Murine Plus, Soothe, Tetrahydrozoline hydrochloride, Tetryzoline hydrochloride, Tinarhinin, Tizine, Tyzanol, Tyzanol hydrochloride, Tyzine, Tyzine hydrochloride, Visine, Visine hydrochloride, Yxin
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13;/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9H2,(H,14,15);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.C1CC(C2=NCCN2)c3ccccc3C1
Nombre IUPAC 2-(1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il)-4,5-dihidro-1H-imidazol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 236.74
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.108 g/mol