Learn More
Ácido tetrónico, TRC
Código de producto. 30456305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456305 100 mg 100 miligramos
30454465 50 mg 50 miligramos
30449952 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT309515100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4971-56-6
Fórmula molecular C4H4O3
Peso molecular (g/mol) 100.07
Sinónimo Furan-2,4-dione
Nombre IUPAC Oxolano-2,4-dione
SMILES O=C1COC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetronic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.016