Learn More
Ácido tetrónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438016 25 g 25 g
11428016 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14079.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 541-57-1 | C4H4O3 | 100.07 g/mol
Tetronic acid is used as a precursor of a variety of substituted and ring-fused furans and butenolides. It is an acidic building block for heterocyclic compounds for medicinal applications. It is used for selective O-alkyaltion reactions involving cesium fluoride. It is also used to prepare 3H-furo[3,4-b]quinolin-1-one by reacting with 2-amino-benzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido tetrónico se utiliza como precursor de diversos furanos y butenólidos sustituidos y fusionados en anillo. Es una unidad estructural ácida para compuestos heterocíclicos para aplicaciones medicinales. Se utiliza para las reacciones selectivas de O-alquilación que implican el fluoruro de cesio. También se utiliza para preparar 3H-furo[3,4-b]quinolina-1-ona que reacciona con 2-amino-benzaldehído.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido, acetonitrilo y alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y álcalis fuertes (bases).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-57-1
Fórmula molecular C4H4O3
Peso molecular (g/mol) 100.07
Número MDL MFCD00052187
Clave InChI JZQBAGOECGRTSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC(=O)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetronic acid
Punto de fusión ∼140 °C (descomposición)
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Beilstein 108442
Sinónimo 4-hydroxyfuran-2 5h-one, 4-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one, 4-hydroxy-2 5h-furanone, 2 5h-furanone, 4-hydroxy, 4-hydroxy-5h-furan-2-one, 5-hydroxyfuran-3-one, 5-hydroxyfuran-3 2h-one, pubchem21770, acmc-209xna, tetronic acid 5g
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide,acetonitrile and alcohol.
Nombre IUPAC 3-hidroxi-2H-furan-5-ona
PubChem CID 54683813
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.07
Porcentaje de pureza 96%