Learn More
Tetrazolium Red, MedChemExpress
Código de producto. 16491168
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491168 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16491168 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYD0714
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
MedChemExpress Tetrazolium Red(2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride; TPTZ) is used to visualize dehydrogenase enzyme activity; initially the tetrazolium solution is colorless but changes to red when it comes into contact with hydrogen.
Tetrazolium Red(2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrazolium Red
CAS 298-96-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15ClN4
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride TPTZ TTC
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (149.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (49.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C2=CC=CC=C2)=NN(C3=CC=CC=C3)[N+](C4=CC=CC=C4)=N1.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 334.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.8
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid