Learn More
Cloruro azul de tetrazolio (> 90%), CTR
Código de producto. 30449507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449507 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30449507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3107005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrazolium Blue Chloride
CAS 1871-22-3
Fórmula molecular C40H32N8O2 . 2Cl
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,2'-(3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[3,5-diphenyl-2H-tetrazolium','','Dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylylene)bis[2,5-diphenyl-2H-tetrazolium','Dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylylene)bis[2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride], 2,2',5,5'-Tetraphenyl-3,3'-(3,3'-dimethoxy-4,4'-diphenylene)ditetrazolium Chloride, 2,2'-(m,m'-Dimethoxy-p,p'-biphenylene)bis(3,5-diphenyltetrazolium Chloride), 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylene)bis[2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Chloride], 3,3'-Dianisolebis[4,4'-(3,5-diphenyl)tetrazolium Chloride], BT, BT (dye), Blue Tetrazolium, Blue Tetrazolium Chloride, Ditetrazolium Chloride, NSC 27623, Tetrazolium Blue
Fórmula InChI InChI=1S/C40H32N8O2.2ClH/c1-49-37-27-31(23-25-35(37)47-43-39(29-15-7-3-8-16-29)41-45(47)33-19-11-5-12-20-33)32-24-26-36(38(28-32)50-2)48-44-40(30-17-9-4-10-18-30)42-46(48)34-21-13-6-14-22-34;;/h3-28H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1[n+]2nc(nn2c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccc(c(OC)c5)[n+]6nc(nn6c7ccccc7)c8ccccc8
Nombre IUPAC 2-[4-[4-(3,5-difeniltetrazol-2-io-2-il)-3-metoxifenil]-2-metoxifenil]-3,5-difeniltetrazol-2-io; dicloruro
Peso molecular (g/mol) 727.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 726.2025