Learn More
Tetrazepam EP Impureza C, Mikromol™
Código de producto. 30051926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051926 25 mg 25 miligramos
30049784 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051926 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0091.070025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tetrazepam EP Impureza C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
CAS 1784-78-7
Nombres de analitos o componentes 7-chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H19 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 7-Chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Tetrazepam Imp. C (EP), Tetrazepam Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19ClN2O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11H,2-6,10H2,1H3
SMILES CN1C(=O)CN=C(C2CCCCC2)c3cc(Cl)ccc13
Nombre IUPAC 7-cloro-5-ciclohexil-1-metil-3H-1,4-benzodiazepin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 290.79
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.1186 g/mol