Learn More
Tetraxolina, TRC
Código de producto. 30134987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134987 250 mg 250 miligramos
30138107 500 mg 500 miligramos
17902505 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134987 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN756885250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100343-43-9
Fórmula molecular C10 H8 O6
Peso molecular (g/mol) 224.167
Sinónimo 2,3-Dihydro-2,2,3,3-tetrahydroxy-1,4-naphthalenedione;2,2,3,3-Tetrahydroxynaphthalene-1,4-dione;Oksolin, Oxolin, Oxoline;
Nombre IUPAC 2,2,3,3-tetrahidroxitetralina-1,4-dión
SMILES OC1(O)C(=O)c2ccccc2C(=O)C1(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraxolin
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O6/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10(15,16)9(7,13)14/h1-4,13-16H
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0321