Learn More
Tetraxetano, Mikromol™
Descripción
Tetraxetano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DOTA |
| CAS | 60239-18-1 |
| Nombres de analitos o componentes | DOTA |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H28 N4 O8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid, 1,4,7,10-Tetra(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1,4,7,10-Tetraazacyclodecane-1,4,7,10-tetraacetic acid, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-N,N',N',N''-tetraacetic acid, DOTA, NSC 681107, Tetraxetan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H28N4O8/c21-13(22)9-17-1-2-18(10-14(23)24)5-6-20(12-16(27)28)8-7-19(4-3-17)11-15(25)26/h1-12H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28) |
| SMILES | OC(=O)CN1CCN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CC1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4,7,10-tris(carboximetil)-1,4,7,10-tetrazaciclododec-1-il]acético |
| Mostrar más |