Learn More
Tetravinilo estaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10771161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10771161 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10066013 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10771161 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 321080050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1112-56-7 | C8H12Sn | 226.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1112-56-7
Fórmula molecular C8H12Sn
Peso molecular (g/mol) 226.88
Número MDL MFCD00008608
Clave InChI MZIYQMVHASXABC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetravinyltin, tetravinylstannane, stannane, tetraethenyl, stannane, tetravinyl, tin tetravinyl, sn ch=ch2 4, tetravinyl tin, tetravinyltin iv, tetraethenylstannane, stannane,tetravinyl
PubChem CID 66189
Nombre IUPAC tetrakis(etenil)estannano
SMILES C=C[Sn](C=C)(C=C)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetravinyl tin
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 160°C to 163°C
Temperatura de inflamación 40°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Sn(CH=CH2)4
Índice de refracción 1.5000 to 1.503
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.88
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido