Learn More
Tetratriacontano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Tetratriacontane |
| CAS | 14167-59-0 |
| Fórmula molecular | C34 H70 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Tetratriacontane, NSC 2998, n-Tetratriacontane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H70/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-34H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | tetratriacontano |
| Peso molecular (g/mol) | 478.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 478.5478 |