Learn More
Tetratiafulvaleno, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10479490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10479490 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10165213 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10479490 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179410010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    173.65€ / 1 g
    Ahorro 31.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31366-25-3 | C6H4S4 | 204.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31366-25-3
Fórmula molecular C6H4S4
Peso molecular (g/mol) 204.34
Número MDL MFCD00005492
Clave InChI FHCPAXDKURNIOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrathiafulvalene, 2-1,3-dithiol-2-ylidene-1,3-dithiole, 1,3-dithiole, 2-1,3-dithiol-2-ylidene, unii-hy1en16w9t, 1,4,5,8-tetrathiafulvalene, ttf, delta-2:2'-bis 1,3-dithiazole, hy1en16w9t, 2,2'-bi-1,3-dithiole, delta-2,2'-bi-1,3-dithiole
PubChem CID 99451
ChEBI CHEBI:52444
Nombre IUPAC 2-(1,3-ditiol-2-ilideno)-1,3-ditiol
SMILES C1=CSC(=C2SC=CS2)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrathiafulvalene
Punto de fusión 117°C to 120°C
Color Marrón a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 9390
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.34
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina