Learn More
Tetratiafulvaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374096 250 mg 250 miligramos
11364096 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19229.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 31366-25-3 | C6H4S4 | 204.338 g/mol
Tetrathiafulvalene, holds wide application in HPLC, NMR. This heterocyclic compound contributed to the development of molecular electronics. They are used as a organic super conductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetratiafulvaleno tiene una amplia aplicación en HPLC y NMR. Este compuesto heterocíclico contribuyó al desarrollo de la electrónica molecular. Se utilizan como superconductores orgánicos.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Aire Sensible al aire y a la luz.& Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31366-25-3
Fórmula molecular C6H4S4
Peso molecular (g/mol) 204.338
Número MDL MFCD00005492
Clave InChI FHCPAXDKURNIOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrathiafulvalene, 2-1,3-dithiol-2-ylidene-1,3-dithiole, 1,3-dithiole, 2-1,3-dithiol-2-ylidene, unii-hy1en16w9t, 1,4,5,8-tetrathiafulvalene, ttf, delta-2:2'-bis 1,3-dithiazole, hy1en16w9t, 2,2'-bi-1,3-dithiole, delta-2,2'-bi-1,3-dithiole
PubChem CID 99451
ChEBI CHEBI:52444
Nombre IUPAC 2-(1,3-ditiol-2-ilideno)-1,3-ditiol
SMILES C1=CSC(=C2SC=CS2)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrathiafulvalene
Punto de fusión 116°C to 120°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 1617956
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,9242
Información de solubilidad It is insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.35
Porcentaje de pureza 97%