Learn More
Tetratiafulvaleno - Complejo 7,7,8,8-Tetracianoquinodimetano, TRC
Código de producto. 30456434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456434 100 mg 100 miligramos
30453916 10 mg 10 miligramos
30450673 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT310965100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40210-84-2
Fórmula molecular C6H4S4 . C12H4N4
Peso molecular (g/mol) 408.54
Nombre IUPAC 2-[4-(dicanometilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]propanedinitrilo; 2-(1,3-ditiol-2-ilideno)-1,3-ditiole
SMILES N#CC(=C1C=CC(=C(C#N)C#N)C=C1)C#N.S2C=CSC2=C3SC=CS3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrathiafulvalene - 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane Complex
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H4N4.C6H4S4/c13-5-11(6-14)9-1-2-10(4-3-9)12(7-15)8-16;1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H;1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.9632