Learn More
Tetrasul, TRC
Código de producto. 30450603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450603 1 g -
30450994 25 mg 25 miligramos
30451812 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450603 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3064401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2227-13-6
Fórmula molecular C12 H6 Cl4 S
Peso molecular (g/mol) 324.05
Sinónimo Sulfide, p-chlorophenyl 2,4,5-trichlorophenyl (6CI,7CI,8CI), 1,2,4-Trichloro-5-[(4-chlorophenyl)thio]benzene, 2,4,4',5-Tetrachlorodiphenyl sulfide, 4-Chlorophenyl 2,4,5-trichlorophenyl sulfide, Animert, Animert V 101, Tetrasul, V 101, p-Chlorophenyl 2,4,5-trichlorophenyl sulfide
Nombre IUPAC 1,2,4-tricloro-5-(4-clorofenil)sulfanilbenceno
SMILES Clc1ccc(Sc2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrasul
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6Cl4S/c13-7-1-3-8(4-2-7)17-12-6-10(15)9(14)5-11(12)16/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.8944