Learn More
Perrutenato de tetrapropilamonio, TRC
Código de producto. 30453360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453360 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30453360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT310610500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrapropylammonium Perruthenate
CAS 114615-82-6
Fórmula molecular C12H28NO4Ru
Cantidad 500 mg
Sinónimo TPAP, Ruthenate (RuO41-)','(T-4)-','N,N,N-tripropyl-1-propanaminium, Tetra-n-propylammonium Perruthenate, Tetrapropylammonium Perruthenate, Tetrapropylammonium Perruthenate(1-), Tetrapropylammonium Tetraoxoruthenate, Tetrapropylammonium Tetraoxoruthenate(1-)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H28N.4O.Ru/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;;;;;/h5-12H2,1-4H3;;;;;/q+1;;;;-1;
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[O-][Ru](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC oxido(trioxo)rutenio;tetrapropilazanio
Peso molecular (g/mol) 351.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.1062