Learn More
Perrutenato de tetrapropilamonio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10758833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10758833 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10662065 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10758833 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378392500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 114615-82-6 | C12H28NO4Ru | 351.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114615-82-6
Fórmula molecular C12H28NO4Ru
Peso molecular (g/mol) 351.43
Número MDL MFCD00074914
Clave InChI HUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1-
PubChem CID 127020979
Nombre IUPAC rutenio;tetrapropilamonio;hidróxido;trihidrato
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.O.O.O.[OH-].[Ru]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrapropylammonium perruthenate
Punto de fusión 160.0°C
Color Negro
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 9386
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.43
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrapropylammonium perruthenate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.