Learn More
Perclorato de tetrapropilamonio, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10782022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10782022 25 g Frasco de plástico 25 GR
10484895 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10782022 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420740250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de oxidación, catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15780-02-6
Fórmula molecular C12H28ClNO4
Peso molecular (g/mol) 285.8
Número MDL MFCD00041979
Clave InChI LJDKWXHIGFOFDB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrapropylammonium perchlorate, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, perchlorate 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, perchlorate, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium perchlorate, tetrapropylazanium perchlorate, tetrapropyl ammonium perchlorate, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium perchlorate
PubChem CID 85095
Nombre IUPAC tetrapropilazanio; perclorato
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrapropylammonium perchlorate
Punto de fusión 238°C to 240°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (on dry substance)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3CH2CH2)4NClO4
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.8
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrapropylammonium perchlorate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.