Learn More
Hidróxido de potasio, solución 25 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11975451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11975451 500 g Frasco de plástico 500 GR
10576792 25 g Frasco de plástico 25 GR
10289460 100 g Frasco de plástico 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11975451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420735000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4499-86-9 | C12H29NO | 203.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4499-86-9 , 7732-18-5
Fórmula molecular C12H29NO
Peso molecular (g/mol) 203.37
Número MDL MFCD00009360
Clave InChI LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
PubChem CID 20586
SMILES [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrapropylammonium hydroxide
Nombre de nota 25% in Water
Punto de ebullición 100.0°C to 102.0°C
Fórmula lineal (CH3CH2CH2)4NOH
Densidad 1.0000g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water.
Nombre IUPAC hidróxido de tetrapropilazanio
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.37
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1
Cantidad 500 g
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrapropylammonium hydroxide, 25% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrapropylammoniumhydroxide