Learn More
Hidroxido tetrapropilamonio, 10 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10731642 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10731642 100 g Frasco de plástico 100 GR
10065960 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10731642 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420721000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4499-86-9 | C12H29NO | 203.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4499-86-9 , 7732-18-5
Fórmula molecular C12H29NO
Peso molecular (g/mol) 203.37
Número MDL MFCD00009360
Clave InChI LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
PubChem CID 20586
Nombre IUPAC hidróxido de tetrapropilazanio
SMILES [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Tetrapropylammonium hydroxide
Color Incolora
Nombre de nota 10% in Water
Punto de ebullición 100.0°C to 102.0°C
Fórmula lineal (CH3CH2CH2)4NOH
Densidad 1.0000g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.37
Porcentaje de pureza 9 to 11%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1
Cantidad 100 g
Forma física Líquido
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.