Learn More
Hidroxido tetrapropilamonio, 10 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
Especificaciones
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Tetrapropylammonium hydroxide |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 10% in Water |
| Punto de ebullición | 100.0°C to 102.0°C |
| Fórmula lineal | (CH3CH2CH2)4NOH |
| Densidad | 1.0000g/mL |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.37 |
| Porcentaje de pureza | 9 to 11% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?