Learn More
Bromuro de tetrapropilamonio, TRC
Código de producto. 30454672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454672 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30454672 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT310770250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrapropylammonium Bromide
CAS 1941-30-6
Fórmula molecular C12H28BrN
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-Propanaminium','N,N,N-tripropyl-','bromide (1:1) (ACI), 1-Propanaminium','N,N,N-tripropyl-','bromide (9CI), Ammonium','tetrapropyl-','bromide (8CI), Tetrapropylammonium bromide (6CI), Tetra-n-propylammonium bromide, TPABr
Fórmula InChI InChI=1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Nombre IUPAC tetrapropilazanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 266.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1405