Learn More
Bromuro de tetrapropilamonio, TRC
Código de producto. 30453461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453461 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30453461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3107702.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrapropylammonium Bromide
CAS 1941-30-6
Fórmula molecular C12H28BrN
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1-Propanaminium','N,N,N-tripropyl-','bromide (1:1) (ACI), 1-Propanaminium','N,N,N-tripropyl-','bromide (9CI), Ammonium','tetrapropyl-','bromide (8CI), Tetrapropylammonium bromide (6CI), Tetra-n-propylammonium bromide, TPABr
Fórmula InChI InChI=1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Nombre IUPAC tetrapropilazanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 266.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1405