Learn More
Bisulfato de tetrapropilamonio, TRC
Código de producto. 30457036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457036 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30457036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3105902.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrapropylammonium Bisulfate
CAS 56211-70-2
Fórmula molecular C12H29NO4S
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Tetrapropylammonium Hydrogen Sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H28N.H2O4S/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;1-5(2,3)4/h5-12H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SMILES CN(C)CCCN1c2c(cc(O)cc2)Sc3c1cc(Cl)cc3
Peso molecular (g/mol) 283.43