Learn More
Bisulfato de tetrapropilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrapropylammonium Bisulfate |
| CAS | 56211-70-2 |
| Fórmula molecular | C12H29NO4S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Tetrapropylammonium Hydrogen Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H28N.H2O4S/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;1-5(2,3)4/h5-12H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| SMILES | CN(C)CCCN1c2c(cc(O)cc2)Sc3c1cc(Cl)cc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 283.43 |