Learn More
Tetrafeniltin, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15433187
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Code produit. Cantidad unitSize
15433187 10 g 10 g
11385249 50 g 50 g
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15433187
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19132.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 595-90-4
Fórmula molecular C24H20Sn
Peso molecular (g/mol) 427.13
Número MDL MFCD00003006
Clave InChI CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraphenyltin, stannane, tetraphenyl, tetraphenyl tin, ccris 6326, tin, tetraphenyl-,, stannane,tetraphenyl, acmc-209mem
PubChem CID 61146
Nombre IUPAC tetrafenilestannano
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Sn](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nombre del producto químico o material Tetraphenyltin
Punto de fusión 224°C to 227°C
Punto de ebullición >420°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Cantidad 10 g
Número UN UN3146
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.11
Porcentaje de pureza 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.