Learn More
Tetrafenilestannano-d20, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetraphenylstannane-d20 |
| CAS | 358731-93-8 |
| Fórmula molecular | C24 D20 Sn |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Stannane','tetra(phenyl-d5)- (9CI), Tetra(phenyl-d5)stannane, Tetraphenyltin-D20, Tetraphenylstannane-d20, Tetraphenyl-d20-tin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/4C6H5.Sn/c4*1-2-4-6-5-3-1;/h4*1-5H;/i4*1D,2D,3D,4D,5D; |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[Sn](c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])(c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4[2H] |
| Nombre IUPAC | tetrakis(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)estannano |
| Peso molecular (g/mol) | 447.249 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.184 |