Learn More
Yoduro de tetrafenilfosfonio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494553 5 g 5 g
11404563 25 g 25 g
11414563 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494553 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11539.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2065-67-0 | C24H20IP | 466.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2065-67-0
Fórmula molecular C24H20IP
Peso molecular (g/mol) 466.30
Número MDL MFCD00011917
Clave InChI AEFPPQGZJFTXDR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraphenylphosphonium iodide, tetraphenylphosphoniumiodide, tetraphenylphosphanium iodide, acmc-1cpca
PubChem CID 2724164
Nombre IUPAC tetrafenilfosfanio; yoduro
SMILES [I-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraphenylphosphonium iodide
Punto de fusión 345°C to 350°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3922216
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.31
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraphenylphosphonium iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraphenylphosphonium iodide