Learn More
Yoduro de tetrafenilfosfonio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404563 25 g 25 g
11494553 5 g 5 g
11414563 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404563 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11539.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2065-67-0 | C24H20IP | 466.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2065-67-0
Fórmula molecular C24H20IP
Peso molecular (g/mol) 466.30
Número MDL MFCD00011917
Clave InChI AEFPPQGZJFTXDR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraphenylphosphonium iodide, tetraphenylphosphoniumiodide, tetraphenylphosphanium iodide, acmc-1cpca
PubChem CID 2724164
Nombre IUPAC tetrafenilfosfanio; yoduro
SMILES [I-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraphenylphosphonium iodide
Punto de fusión 345°C to 350°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3922216
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.31
Porcentaje de pureza ≥98%