Learn More
Cloruro de tetrafenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413940 2 g 2 g
11403234 10 g 10 g
11413234 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413940 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10575.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2001-45-8 | C24H20ClP | 374.85 g/mol
Tetraphenylphosphonium chloride is used to generate lipophilic salts from inorganic and organometallic anions. Thus, Ph4P+ is useful as a phase-transfer catalyst, again because it allows inorganic anions to dissolve in organic solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de tetrafenilfosfonio se utiliza para generar sales lipofílicas a partir de aniones inorgánicos y organometálicos. Así, Ph4P+ es útil como catalizador de transferencia de fase, de nuevo porque permite que los aniones inorgánicos se disuelvan en disolventes orgánicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2001-45-8
Fórmula molecular C24H20ClP
Peso molecular (g/mol) 374.85
Número MDL MFCD00011916
Clave InChI WAGFXJQAIZNSEQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraphenylphosphonium chloride, phosphonium, tetraphenyl-, chloride, tetraphenylphosphoniumchloride, tetraphenylchlorophosphine, tetraphenylphosphanium chloride, tetraphenyl phosphonium chloride, ph4pcl, tetraphenylphophonium chloride, tetraphenylphosphonium chloride, for the spectrophotometric det. of bi, co
PubChem CID 164911
Nombre IUPAC tetrafenilfosfanio; cloruro
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraphenylphosphonium chloride
Punto de fusión 272°C to 278°C
Cantidad 2 g
Beilstein 3922393
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.86
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.