Learn More
Bromuro de tetrafenilfosfonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432558 50 g 50 g
11422558 10 g 10 g
11423940 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15860.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2751-90-8 | C24H20BrP | 419.30 g/mol
Tetraphenylphosphonium bromide is a supporting electrolyte for the electroreduction of buckminsterfullerene. It is used to extract heavy metals from aqueous solution as ion-association complexes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el bromuro de tetrafenilfosfonio es un electrolito de apoyo para la electrorreducción del buckminsterfullereno. Se utiliza para extraer metales pesados de una solución acuosa como complejos de asociación iónica
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es higroscópico por naturaleza. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Estable a temperatura ambiente en recipientes cerrados en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2751-90-8
Fórmula molecular C24H20BrP
Peso molecular (g/mol) 419.30
Número MDL MFCD00011915
Clave InChI BRKFQVAOMSWFDU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraphenylphosphonium bromide, phosphonium, tetraphenyl-, bromide, tetraphenylphosphoniumbromide, tetraphenylphosponium bromide, tetraphenylphosphanium bromide, phosphonium, tetraphenyl-, bromide 1:1, ph4pbr, bromotetraphenylphosphorane, acmc-1ce9k, tetraphenylphosphorus bromide
PubChem CID 2724163
Nombre IUPAC tetrafenilfosfanio; bromuro
SMILES [Br-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 296°C to 302°C
Cantidad 50 g
Beilstein 3922383
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,9237
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.31
Porcentaje de pureza ≥98%