Learn More
Imida de tetrafenilfosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11390064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11390064 1 g 1 g
11300074 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11390064 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00496.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 2325-27-1 | C24H20NP | 353.41 g/mol
Has been used as a protected form of aniline for the preparation of monoalkylanilines by alkylation and hydrolysis and as an intermediate for the preparation of isocyanates and isothiocyanates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha utilizado como forma protegida de la anilina en la preparación de monoalquilanilinas por alquilación e hidrólisis y como intermedio para la preparación de isocianatos e isotiocianatos.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en cloroformo a 25 mg/ml.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2325-27-1
Fórmula molecular C24H20NP
Peso molecular (g/mol) 353.41
Número MDL MFCD00003044
Clave InChI PTLOPIHJOPWUNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraphenylphosphine imide, n-triphenylphosphoranylidene aniline, phenylimino triphenylphosphorane, phosphine imide, tetraphenyl, benzenamine, n-triphenylphosphoranylidene, tetraphenylphosphinimine, triphenylphosphine phenylimide, benzenamine,n-triphenylphosphoranylidene, n,1,1,1-tetraphenyl-??-phosphanimine, triphenyl phenylimino
PubChem CID 75352
Nombre IUPAC trifenil(fenillimino)-$l{5}-fosfano
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material Tetraphenylphosphine imide
Punto de fusión 128°C to 132°C
Olor Odorless
Fórmula lineal (C6H5)3P=N(C6H5)
Cantidad 1 g
Beilstein 753032
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in chloroform 25mg/mL.
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.4
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.