Learn More
Tetrafenilciclopentadienona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10635382 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10635382 25 g Frasco de vidrio 25 g
10096103 5 g Frasco de vidrio 5 g
10234710 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10635382 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138540250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 479-33-4 | C29H20O | 384.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 479-33-4
Fórmula molecular C29H20O
Peso molecular (g/mol) 384.47
Número MDL MFCD00001407
Clave InChI PLGPSDNOLCVGSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraphenylcyclopentadienone, tetracyclone, cyclone, tetracyclon, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone, 2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenyl, tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopentadienone, cyclone compound, 2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadienone
PubChem CID 68068
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrafenilciclopenta-2,4-dien-1-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraphenylcyclopentadienone
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 217.0°C to 222.0°C
Color Negro
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Fieser 01,1149; 04,490; 06,577
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.47
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino