Learn More
Tetrafenilciclopentadienona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455083 100 g 100 g
11435083 5 g 5 g
11445083 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11455083 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12756.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 479-33-4 | C29H20O | 384.478 g/mol
It is an easily made building block for many organic and organometallic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se trata de un elemento básico de fácil fabricación para muchos compuestos orgánicos y organometálicos.
Solubilidad
Soluble en benceno. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 479-33-4
Fórmula molecular C29H20O
Peso molecular (g/mol) 384.478
Número MDL MFCD00001407
Clave InChI PLGPSDNOLCVGSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraphenylcyclopentadienone, tetracyclone, cyclone, tetracyclon, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone, 2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenyl, tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopentadienone, cyclone compound, 2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadienone
PubChem CID 68068
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrafenilciclopenta-2,4-dien-1-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Tetraphenylcyclopentadienone
Punto de fusión 217°C to 219°C
Cantidad 100 g
Beilstein 683115
Información de solubilidad Soluble in Benzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.48
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.