Learn More
Tetrafenilborato de sodio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11905881 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10351171 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10311221 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11905881 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424455000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 143-66-8 ∣ C24H20BNa ∣ 342.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-66-8
Fórmula molecular C24H20BNa
Peso molecular (g/mol) 342.22
Número MDL MFCD00011494
Clave InChI HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
PubChem CID 2723787
Nombre IUPAC tetrafenilborohidruro de sodio
SMILES [Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraphenylboron sodium
Punto de fusión >300.0°C
Color Incoloro a blanco
Forma física Cristales o polvo granulado
Cantidad 500 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5 % max. (105°C)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)4BNa
Índice Merck 15,8818
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in acetone, slightly soluble in ether and chloroform, practically insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.21
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraphenylboron sodium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.