Learn More
Tetrafenilborato de sodio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10311221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10311221 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10351171 25 g Frasco de vidrio 25 GR
11905881 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10311221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424451000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 143-66-8 | C24H20BNa | 342.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-66-8
Fórmula molecular C24H20BNa
Peso molecular (g/mol) 342.22
Número MDL MFCD00011494
Clave InChI HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
PubChem CID 2723787
Nombre IUPAC tetrafenilborohidruro de sodio
SMILES [Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraphenylboron sodium
Punto de fusión >300.0°C
Color Incoloro a blanco
Forma física Cristales o polvo granulado
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (C6H5)4BNa
Índice Merck 15,8818
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in acetone, slightly soluble in ether and chloroform, practically insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.21
Grado Reactivo ACS
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5 % max. (105°C)
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraphenylboron sodium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.