Learn More
Tetrafenilboro sodio, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10725631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10725631 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10205430 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10725631 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 138521000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tetrafenilborón sódico, 99,5 %, C24H20BNa, número CAS-143-66-8, borato 1-, tetrafenil-, sodio, dotite kalibor, kalibor, kalignost, kariporu k, tetrafenilborato sódico, tetrafenilborato sódico 1-, tetrafenilboruro sódico, tetrafenilborón sódico, tetrafenilborón sodio, 100 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 143-66-8
Fórmula molecular C24H20BNa
Peso molecular (g/mol) 342.22
Número MDL MFCD00011494
Clave InChI HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
PubChem CID 2723787
Nombre IUPAC sodio;tetrafenilborohidruro
SMILES [Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetraphenylboron sodium
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión >300.0°C
Color Incolora
Pérdida por secado 0.5 % max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4 % min. (Total base)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)4BNa
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 8818
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in acetone, slightly soluble in ether and chloroform, practically insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.21
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetraphenylboron sodium
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.