Learn More
Tetrafenil-d20-estaño, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetraphenylstannane-d20 |
| CAS | 358731-93-8 |
| Fórmula molecular | C24 D20 Sn |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Stannane, tetra(phenyl-d5)- (9 CI), Tetra(phenyl-d5)stannane, Tetraphenyltin-D20, Tetraphenylstannane-d20, Tetraphenyl-d20-tin |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/4C6H5.Sn/c4*1-2-4-6-5-3-1;/h4*1-5 H;/i4*1 D,2 D,3 D,4 D,5 D; |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])[Sn](c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])(c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3[2 H])c4c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c4[2 H] |
| Nombre IUPAC | tetrakis(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)estannano |
| Peso molecular (g/mol) | 447.249 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.184 g/mol |
| Mostrar más |