Learn More
Tetraoctiltina (>85%), TRC
Código de producto. 30006574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006574 25 mL 25 ml
30005825 50 mL 50 ml
17931345 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006574 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT31045325ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3590-84-9
Fórmula molecular C32 H68 Sn
Peso molecular (g/mol) 571.59
Sinónimo Tin, tetraoctyl- (6CI,7CI), Tetraoctylstannane, NSC 65527, Tetra-n-octylstannane, Tetra-n-octyltin, Tetraoctyltin
Nombre IUPAC Tetraoctilstanano
SMILES CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraoctyltin
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 25 mL
Fórmula InChI InChI=1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 572.4343
Porcentaje de pureza >95%