Learn More
Tetraoctiltina (>85%), TRC
Código de producto. 30005825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005825 50 mL 50 ml
30006574 25 mL 25 ml
17931345 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT31045350ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3590-84-9
Fórmula molecular C32 H68 Sn
Peso molecular (g/mol) 571.59
Sinónimo Tin, tetraoctyl- (6CI,7CI), Tetraoctylstannane, NSC 65527, Tetra-n-octylstannane, Tetra-n-octyltin, Tetraoctyltin
Nombre IUPAC Tetraoctilstanano
SMILES CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraoctyltin
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 50 mL
Fórmula InChI InChI=1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 572.4343
Porcentaje de pureza >95%