Learn More
Tetraoctilestaño 1000 μg/ml en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322903 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30322903 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV17414750DI1000
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraoctyltin
CAS 3590-84-9
Nombres de analitos o componentes Tetraoctyltin
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C32 H68 Sn
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tetraoctylstannane, NSC 65527, Tetra-n-octylstannane, Tetra-n-octyltin, Tin, tetraoctyl- (6CI,7CI)
Fórmula InChI InChI=1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
SMILES CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Nombre IUPAC tetraoctilestannano
Solvent or Matrix Diclorometano
Peso molecular (g/mol) 571.59
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 572,4343 g/mol