Learn More
Tetraniliprol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319748 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319748 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17414700AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraniliprole
CAS 1229654-66-3
Nombres de analitos o componentes Tetraniliprole
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C22 H16 Cl F3 N10 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-(3-Chloro-2-pyridinyl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-3-[[5-(trifluoromethyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide, 1-(3-Chloropyridin-2-yl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-3-[[5-(trifluoromethyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C22H16ClF3N10O2/c1-11-6-12(9-27)7-14(19(37)28-2)17(11)30-20(38)16-8-13(10-35-33-21(31-34-35)22(24,25)26)32-36(16)18-15(23)4-3-5-29-18/h3-8H,10H2,1-2H3,(H,28,37)(H,30,38)
SMILES CNC(=O)c1cc(cc(C)c1NC(=O)c2cc(Cn3nnc(n3)C(F)(F)F)nn2c4ncccc4Cl)C#N
Nombre IUPAC 2-(3-cloropiridin-2-il)-N-[4-ciano-2-metil-6-(metilcarbamoil)fenil]-5-[[5-(trifluorometil)tetrazol-2-il]metil]pirazol-3-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 544.8764
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.1098 g/mol