Learn More
Tetrandrina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17750659 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17750659 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17750659 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469550010
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrandrina
CAS 518-34-3
Sinónimo (1β)-6,6 ',7,12-Tetrametoxi-2,2 '-dimetilberbaman
Cantidad 1 g
Solubilidad Solución acuosa insoluble: soluble en éter; insoluble en éter de petróleo
Punto de fusión De 221 °C a 225 °C
Condiciones de envío No hay requisitos especiales
Línea de productos Ciencias de la vida
Fórmula molecular C38 H42 N2 O6
Forma física Polvo
Color De blanco a amarillo a beis
Pureza ≥97,5%